Läs mer
Piperacillin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | >95% (HPLC) |
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C23H26N5NaO7S |
| Molekylvikt (g/mol) | 517.55, 539.54 |
| InChI-nyckel | WCMIIGXFCMNQDS-RAMASXNTSA-M |
| LEDER | [Na+].CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@@H]2[C@@H]3SC(C)(C)[C@H](N3C2=O)C([O-])=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)C1=O |
| IUPAC-namn | sodium (2R,5S,6S)-6-[(2R)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate |
| Produkttyp | Metabolite∣API |
| Kvantitet | 1 g |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Visa mer |