Läs mer
Piperacilloic Acid (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Neat |
| Molekylvikt (g/mol) | 535.57 |
| Produkttyp | Impurity |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Dry ice |
| Synonym | (2R,4S)-2-((R)-carboxy((R)-2-(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carboxamido)-2-phenylacetamido)methyl)-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic acid |