missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Piperaquine-d6 Tetraphosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piperaquine-d6 Tetraphosphate |
| CAS | 1261394-71-1 |
| Molekylformel | C29H26D6Cl2N6•4H3PO4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4,4'-(1,3-Propanediyldi-4,1-piperazinediyl)bis[7-chloroquinoline]-d6 Tetraphosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C29H32Cl2N6/c30-22-2-4-24-26(20-22)32-8-6-28(24)36-16-12-34(13-17-36)10-1-11-35-14-18-37(19-15-35)29-7-9-33-27-21-23(31)3-5-25(27)29/h2-9,20-21H,1,10-19H2 |
| LEDER | ClC1=CC2=C(C(N3CCN(C([2H])(C([2H])(C([2H])(N4CCN(CC4)C5=C6C=CC(Cl)=CC6=NC=C5)[2H])[2H])[2H])CC3)=CC=N2)C=C1.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 933.53 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?