Läs mer
Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate, MedChemExpress
Beskrivning
Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate is a bisquinoline antimalarial agent. Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate can be used in antimalarial research in combination with Artemisinin.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 915967-82-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H32Cl2N6.4H3O4P.4H2O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | H2O : 6 mg/mL (6.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (5.00 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | ClC1=CC=C2C(N3CCN(CCCN4CCN(C5=CC=NC6=CC(Cl)=CC=C56)CC4)CC3)=CC=NC2=C1.OP(O)(O)=O.[4].[4 H2O] |
| Visa mer |