Läs mer
Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate, MedChemExpress
Produktkod. p-200096331
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Produktkod. 16431138
Brand: Medchem Express HYB1896B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate is a bisquinoline antimalarial agent. Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate can be used in antimalarial research in combination with Artemisinin.
Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate is a bisquinoline antimalarial agent. Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate can be used in antimalarial research in combination with Artemisinin.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate
Fysisk form Solid
CAS 915967-82-7
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H32Cl2N6.4H3O4P.4H2O
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation H2O : 6 mg/mL (6.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (5.00 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER ClC1=CC=C2C(N3CCN(CCCN4CCN(C5=CC=NC6=CC(Cl)=CC=C56)CC4)CC3)=CC=NC2=C1.OP(O)(O)=O.[4].[4 H2O]
Molekylvikt (g/mol) 999.6
Formel vikt 999.6
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.