missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Piperaquine Tetraphosphate, TRC

Produktkod. 30138344
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138344 250 mg
30007962 1 g
30003707 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138344 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP480050250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 911061-10-4
Molekylformel C29H32Cl2N6•4H3PO4
Molekylvikt (g/mol) 927.49
Synonym Quinoline, 4,4'-(1,3-propanediyldi-4,1-piperazinediyl)bis[7-chloro-, phosphate (1:4) (9CI, ACI), Piperaquine tetraphosphate, 4,4'-(1,3-Propanediyldi-4,1-piperazinediyl)bis[7-chloroquinoline] tetraphosphate
IUPAC-namn 7-chloro-4-[4-[3-[4-(7-chloroquinolin-4-yl)piperazin-1-yl]propyl]piperazin-1-yl]quinoline;phosphoric acid
LEDER OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O.Clc1ccc2c(ccnc2c1)N3CCN(CCCN4CCN(CC4)c5ccnc6cc(Cl)ccc56)CC3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Piperaquine Tetraphosphate
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C29H32Cl2N6.4H3O4P/c30-22-2-4-24-26(20-22)32-8-6-28(24)36-16-12-34(13-17-36)10-1-11-35-14-18-37(19-15-35)29-7-9-33-27-21-23(31)3-5-25(27)29;4*1-5(2,3)4/h2-9,20-21H,1,10-19H2;4*(H3,1,2,3,4)
Formel vikt 926.1141
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.