Läs mer
Piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 2HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piperazine-d8 dihydrochloride |
| CAS | 849482-21-9 |
| Molekylformel | C4 2H8 H2 N2 . 2 [H Cl] |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 Dihydrochloride, Ascarex D-d8, Diethylenediamine-d8 Dihydrochloride, Dihydro Pip Wormer-d8, Dowzene DHC-d8, Piperazinium-d8 Dichloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10N2.2 ClH/c1-2-6-4-3-5-1;;/h5-6 H,1-4H2;2*1 H/i1D2,2D2,3D2,4D2;; |
| LEDER | Cl.Cl.[2 H]C1([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NC1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazine;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.107 |
| Formel vikt | 166.088 g/mol |
| Visa mer |