Läs mer
Piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 |
| CAS | 134628-42-5 |
| Molekylformel | C4 D8 H2 N2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 (9 CI, ACI), 2,2,3,3,5,5,6,6-Octadeuteriopiperazine, Piperazine-d8, Piperazine-D8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6 H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NC1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 94.19 |
| Formel vikt | 94.1346 g/mol |
| Visa mer |