Läs mer
Piperazine-2,5-dione, 95%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Piperazine-2,5-dione |
| CAS | 106-57-0 |
| Molekylformel | C4H6N2O2 |
| MDL-nummer | MFCD00006009 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | O=C(CN1)NCC1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.10 |
| Procent renhet | 95% |