Läs mer
Piperazin-2,5-dolon (glycinanhydrid), Mikromol™
Beskrivning
Piperazin-2,5-dinon (glycinanhydrid)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycine Anhydride (2,5-Piperazinedione) |
| CAS | 106-57-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Glycine Anhydride (2,5-Piperazinedione) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C4 H6 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2,5-Piperazinedione, 2,5-Diketopiperazine, 2,5-Dioxopiperazine, Cyclo(Gly-Gly), Cyclo(glycylglycyl), Cyclodiglycine, Cycloglycylglycine, Diglycolyl diamide, Diketopiperazine, Glycine cyclic dimer, Glycine, N-glycyl-, cyclic peptide, Glycine, bimol. cyclic peptide, Glycylglycine lactam, NSC 26345, alpha,gamma-Diacipiperazine, Glycine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7) |
| LEDER | O=C1CNC(=O)CN1 |
| IUPAC-namn | piperazin-2,5-dione |
| Visa mer |