Läs mer
(+/-)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, 98%
Produktkod. 11466180
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466180 5 g 5g
11476180 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11466180 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27101.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3022-15-9 | C5H12Cl2N2O2 | 203.063 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3022-15-9
Molekylformel C5H12Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 203.063
MDL-nummer MFCD00044803
InChI-nyckel WNSDZBQLMGKPQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, 2-piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, piperazine-2-carboxylic acid 2hcl, +/--piperazine-2-carboxylic acid 2hcl, piperazin-2-carboxylic acid dihydrochloride, 2-piperazinecarboxylic acid, dihydrochloride, +/--2-piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, +/--piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, przca-2hcl, r-+-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
PubChem CID 2723757
IUPAC-namn piperazin-2-karboxylsyra;dihydroklorid
LEDER C1CNC(CN1)C(=O)O.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Smältpunkt 270°C to 273°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 203.07
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.