Läs mer
Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, 98%
Produktkod. 10346780 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10346780 10 g 10g
10732875 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10346780 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 133660100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3022-15-9 | C5H10N2O2·2ClH | 203.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3022-15-9
Molekylformel C5H10N2O2·2ClH
Molekylvikt (g/mol) 203.07
MDL-nummer MFCD00044803
InChI-nyckel WNSDZBQLMGKPQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, 2-piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, piperazine-2-carboxylic acid 2hcl, +/--piperazine-2-carboxylic acid 2hcl, piperazin-2-carboxylic acid dihydrochloride, 2-piperazinecarboxylic acid, dihydrochloride, +/--2-piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, +/--piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, przca-2hcl, r-+-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
PubChem CID 2723757
IUPAC-namn piperazin-2-karboxylsyra;dihydroklorid
LEDER C1CNC(CN1)C(=O)O.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 200.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 203.07
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.