missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, 98%

Produktkod. p-2698755 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10346780

Brand: Thermo Scientific Acros 133660100

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 3022-15-9 | C5H10N2O2·2ClH | 203.07 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3022-15-9
Molekylformel C5H10N2O2·2ClH
Molekylvikt (g/mol) 203.07
MDL-nummer MFCD00044803
InChI-nyckel WNSDZBQLMGKPQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, 2-piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, piperazine-2-carboxylic acid 2hcl, +/--piperazine-2-carboxylic acid 2hcl, piperazin-2-carboxylic acid dihydrochloride, 2-piperazinecarboxylic acid, dihydrochloride, +/--2-piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, +/--piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, przca-2hcl, r-+-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
PubChem CID 2723757
IUPAC-namn piperazin-2-karboxylsyra;dihydroklorid
LEDER C1CNC(CN1)C(=O)O.Cl.Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 200.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 203.07
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.