missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Piperazine-3,3,5,5-d4-N-t-BOC, CDN

Produktkod. 30327840
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30327840 0.25 g -
30326273 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30327840 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND74670.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Boc-piperazine-3,3,5,5-D4
CAS 1126621-87-1
Molekylformel C9 D4 H14 N2 O2
Kvantitet 0.25 g
Synonym 1-Piperazine-3,3,5,5-d4-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester (ACI), 1,1-Dimethylethyl 1-piperazine-3,3,5,5-d4-carboxylate (ACI), N-Boc-piperazine-d4, Piperazine-3,3,5,5-d4-N-t-BOC
InChI formel InChI=1 S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-4-10-5-7-11/h10H,4-7H2,1-3H3/i4D2,5D2
LEDER [2 H]C1([2 H])CN(CC([2 H])([2 H])N1)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butyl 3,3,5,5-tetradeuteriopiperazine-1-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 190.2761
Formel vikt 190.1619 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.