missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Piperazine Adipate, Mikromol™

Produktkod. 17943206
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17943206 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17943206 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1636.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Piperazine Adipate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Piperazine adipate
CAS 142-88-1
Analyt- eller komponentnamn Piperazine adipate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H10 O4 . C4 H10 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Piperazine adipate, piperazine hexanedioate
InChI formel InChI=1S/C6H10O4.C4H10N2/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);5-6H,1-4H2
LEDER OC(=O)CCCCC(=O)O.C1CNCCN1
IUPAC-namn hexanedioic acid;piperazine
Molekylvikt (g/mol) 232.28
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 232.1423 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.