Läs mer
Piperazin, vattenfri, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11447317
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11447317 100 g 100g
11457317 500 g 500g
11467317 2.5 kg 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15049.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-85-0 | C4H10N2 | 86.14 g/mol
Piperazin fungerar som en mellanprodukt för läkemedel, polymerer, färgämnen, korrosionsinhibitorer, gummiacceleratorer och ytaktiva ämnen. Det används som råmaterial vid tillverkning av plaster, polyamidhartser, uretan och bromsvätska. Den används också för gasskrubbning av koldioxid och svavelväte. Dessutom fungerar den som epoxihärdare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Piperazin fungerar som en mellanprodukt för läkemedel, polymerer, färgämnen, korrosionsinhibitorer, gummiacceleratorer och ytaktiva ämnen. Det används som råmaterial vid tillverkning av plaster, polyamidhartser, uretan och bromsvätska. Den används också för gasskrubbning av koldioxid och svavelväte. Dessutom fungerar den som epoxihärdare.
Löslighet
Lösligt i vatten, kloroform, glycerol, glykoler och alkohol. Något löslig i bensen och heptan. Olösligt i eter.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 110-85-0
Molekylformel C4H10N2
Molekylvikt (g/mol) 86.14
MDL-nummer MFCD00005953
InChI-nyckel GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylenediamine, piperazin, 1,4-diazacyclohexane, hexahydropyrazine, piperazidine, antiren, 1,4-piperazine, diethyleneimine, eraverm, pipersol
PubChem CID 4837
ChEBI CHEBI:28568
IUPAC-namn piperazin
LEDER C1CNCCN1
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Piperazine
Namnnotering anhydrous
Smältpunkt 108°C to 113°C
Densitet 1.11
Kokpunkt 146°C to 148°C
Flampunkt 88°C (190°F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2579
Beilstein 102555
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,7464
Löslighetsinformation Soluble in water,chloroform,glycerol,glycols and alcohol. Slightly soluble in benzene and heptane. Insoluble in ether.
Formel vikt 86.14
Procent renhet 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Piperazine, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Consejos de prudencia
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Piperazine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.