Läs mer
Piperazin, vattenfri, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11467317
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467317 2.5 kg 2500g
11447317 100 g 100g
11457317 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15049.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 110-85-0 | C4H10N2 | 86.14 g/mol
Piperazin fungerar som en mellanprodukt för läkemedel, polymerer, färgämnen, korrosionsinhibitorer, gummiacceleratorer och ytaktiva ämnen. Det används som råmaterial vid tillverkning av plaster, polyamidhartser, uretan och bromsvätska. Den används också för gasskrubbning av koldioxid och svavelväte. Dessutom fungerar den som epoxihärdare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Piperazin fungerar som en mellanprodukt för läkemedel, polymerer, färgämnen, korrosionsinhibitorer, gummiacceleratorer och ytaktiva ämnen. Det används som råmaterial vid tillverkning av plaster, polyamidhartser, uretan och bromsvätska. Den används också för gasskrubbning av koldioxid och svavelväte. Dessutom fungerar den som epoxihärdare.
Löslighet
Lösligt i vatten, kloroform, glycerol, glykoler och alkohol. Något löslig i bensen och heptan. Olösligt i eter.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-85-0
Molekylformel C4H10N2
Molekylvikt (g/mol) 86.14
MDL-nummer MFCD00005953
InChI-nyckel GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylenediamine, piperazin, 1,4-diazacyclohexane, hexahydropyrazine, piperazidine, antiren, 1,4-piperazine, diethyleneimine, eraverm, pipersol
PubChem CID 4837
ChEBI CHEBI:28568
IUPAC-namn piperazin
LEDER C1CNCCN1
Specifications
Kemiskt namn eller material Piperazine
Namnnotering anhydrous
Smältpunkt 108°C to 113°C
Densitet 1.11
Kokpunkt 146°C to 148°C
Flampunkt 88°C
Kvantitet 2.5 kg
UN-nummer UN2579
Beilstein 102555
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,7464
Löslighetsinformation Soluble aq. soln.,chloroform,glycerol,glycols and alcohol. Slightly soluble in benzene and heptane. Insoluble in ether.
Formel vikt 86.14
Procent renhet 99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.