Läs mer
Piperazine-d10, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piperazine-D10 |
| CAS | 362049-61-4 |
| Molekylformel | C4 D10 N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Piperazine-d10 (9 CI, ACI), Decadeuteriopiperazine |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6 H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2/hD2 |
| LEDER | [2 H]N1C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,2,3,3,4,5,5,6,6-decadeuteriopiperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 96.1972 |
| Formel vikt | 96.1472 g/mol |
| Visa mer |