missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Piperazine-d8 Dihydrochloride, TRC

Produktkod. 30411588
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30411588 250 mg -
30425005 2.5 g 2.5g
30417946 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30411588 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP480102250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 849482-21-9
Molekylformel C4 2H8 H2 N2 . 2[H Cl]
Molekylvikt (g/mol) 167.107
Synonym Piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 Dihydrochloride, Ascarex D-d8, Diethylenediamine-d8 Dihydrochloride, Dihydro Pip Wormer-d8, Dowzene DHC-d8, Piperazinium-d8 Dichloride
IUPAC-namn 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazine;dihydrochloride
LEDER Cl.Cl.[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])NC1([2H])[2H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Piperazine-d8 dihydrochloride
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C4H10N2.2ClH/c1-2-6-4-3-5-1;;/h5-6H,1-4H2;2*1H/i1D2,2D2,3D2,4D2;;
Formel vikt 166.088
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.