Läs mer
Piperazine-d8 Trifluoroacetic Acid Salt, TRC
Produktkod. 30415617
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30415617 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30415617 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP48010310MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperazine-d8 Trifluoroacetic Acid Salt
CAS 1246815-61-1
Molekylformel C8H4D8F6N2O4
Kvantitet 10 mg
Synonym Piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 Trifluoroacetic Acid Salt, Ascarex D-d8 Trifluoroacetic Acid Salt, Diethylenediamine-d8 Trifluoroacetic Acid Salt, Dihydro Pip Wormer-d8 Trifluoroacetic Acid Salt, Dowzene DHC-d8 Trifluoroacetic Acid Salt, Piperazinium-d8 Trifluoroacetic Acid Salt
LEDER [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])NC1([2H])[2H].OC(=O)C(F)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 322.23