Läs mer
Piperazindihydroklorid, TRC
Produktkod. 30420539
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30420539 1 g
1 options
Produktkod. 30420539 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP4801001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperazine Dihydrochloride
CAS 142-64-3
Molekylformel C4 H10 N2 . 2 Cl H
Kvantitet 1 g
Synonym Piperazine Dihydrochloride, Ascarex D, Diethylenediamine Dihydrochloride, Dihydro Pip Wormer, Dowzene DHC, Piperazine Hydrochloride, Piperazine Wormer Premix, Piperazinium Dichloride
InChI formel InChI=1S/C4H10N2.2ClH/c1-2-6-4-3-5-1;;/h5-6H,1-4H2;2*1H
LEDER Cl.Cl.C1CNCCN1
IUPAC-namn piperazin; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 159.06
Formel vikt 158.0378