Läs mer
Piperazine hexahydrate, 98%
Produktkod. 10317020 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10317020 100 g Plastflaska -
10645762 500 g Plastflaska 500g
10795611 1 kg Plastflaska 1kg
13418358 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10317020 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131301000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142-63-2 | C4H10N2·6H2O | 194.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-63-2
Molekylformel C4H10N2·6H2O
Molekylvikt (g/mol) 194.23
MDL-nummer MFCD00149389
InChI-nyckel AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperazine hexahydrate, arthriticine, piperazine, hexahydrate, vermisol, parid, unii-p3m07b8u64, usaf a-3803, diethylenediamine hexahydrate, vermyl tn
PubChem CID 120181
IUPAC-namn piperazin;hexahydrat
LEDER C1CNCCN1.O.O.O.O.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperazine hexahydrate
Namnnotering 98%
Smältpunkt 41.0°C to 45.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 145.0°C to 156.0°C
Flampunkt 87°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 23,4
Merck Index 14,7464
Löslighetsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,practically insoluble in ether
Formel vikt 194.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Vidhäftande kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Piperazine hexahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.