Läs mer
Piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piperazine |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 500 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2 |
| Formel vikt | 86.0844 |
| Procent renhet | >95% |