Läs mer
Piperiacetildenafil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piperiacetildenafil |
| CAS | 147676-50-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C24 H31 N5 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one','5-[2-ethoxy-5-[2-(1-piperidinyl)acetyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one','5-[2-ethoxy-5-(1-piperidinylacetyl)phenyl]-1,4-dihydro-1-methyl-3-propyl- (9CI), 5-(2-Ethoxy-5-piperidinoacetylphenyl)-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Piperiacetildenafil |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31N5O3/c1-4-9-18-21-22(28(3)27-18)24(31)26-23(25-21)17-14-16(10-11-20(17)32-5-2)19(30)15-29-12-7-6-8-13-29/h10-11,14H,4-9,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,26,31) |
| LEDER | CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)CN4CCCCC4 |
| IUPAC-namn | 5-[2-ethoxy-5-(2-piperidin-1-ylacetyl)phenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 437.53 |
| Visa mer |