Läs mer
piperidin-1-karboximidamidhydrojodid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10055132
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10055132 1 g 1g
10649905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10055132 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM00642DA
Kemiska identifierare
CAS 102392-91-6
Molekylformel C6H14IN3
Molekylvikt (g/mol) 255.103
InChI-nyckel MKDZAWNSOJLXKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperidine-1-carboximidamide hydroiodide, piperidinecarboxamidine, iodide, c6h13n3.hi
PubChem CID 2778397
IUPAC-namn piperidin-1-karboximidamid; hydrojodid
LEDER C1CCN(CC1)C(=N)N.I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperidine-1-carboximidamide hydroiodide
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 255.1
Procent renhet 97%