Läs mer
Piperidine-1-sulfonyl chloride, 97%
Produktkod. 15450478
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15450478 250 mg 250mg
15430478 1 g 1g
15440478 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15450478 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54053.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 35856-62-3 | C5H10ClNO2S | 183.65 g/mol
Piperidin-1-sulfonylklorid används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Piperidin-1
-sulfonylklorid används som farmaceutisk mellanprodukt.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35856-62-3
Molekylformel C5H10ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 183.65
MDL-nummer MFCD03250329
InChI-nyckel QQJYAXDCMMXECR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-piperidinesulfonyl chloride, chloropiperidylsulfone, piperidinsulfochlorid, piperidinesulfonyl chloride, piperidinosulfonyl chloride, pperdne-1-sulfonyl chlorde, 1-piperidinesulfonylchloride, piperidinyl sulfonyl chloride, 1-piperidine sulfonyl chloride, piperidine-1-sulfonic acid chloride
PubChem CID 11298344
IUPAC-namn piperidin-1-sulfonylklorid
LEDER C1CCN(CC1)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperidine-1-sulfonyl chloride
Densitet 1.308
Brytningsindex 1.492
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 183.65
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.