Läs mer
Piperidine-2,6-dicarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piperidine-2,6-dicarboxylic Acid |
| CAS | 499-82-1 |
| Molekylformel | C7H11NO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO4/c9-6(10)4-2-1-3-5(8-4)7(11)12/h4-5,8H,1-3H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| LEDER | C1CC(C(=O)O)NC(C1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | piperidine-2,6-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.16 |
| Formel vikt | 173.0688 |