Läs mer
Piperidine-2,6-dione, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31032508
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1g
1kg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31032508 1 g 1g
31014315 100 g -
31017830 1 kg 1kg
31017094 10 g -
31030039 500 g -
31023157 5 g -
31032117 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 31032508 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1321231g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperidine-2,6-dione
CAS 1121-89-7
Molekylformel C5H7NO2
MDL-nummer MFCD00006670
Kvantitet 1 g
LEDER O=C(CCC1)NC1=O
Molekylvikt (g/mol) 113.11
Procent renhet 98%