Läs mer
piperidine-4-carboxylic acid, Maybridge™
Produktkod. 10225284
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10225284 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10225284 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB00736EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 498-94-2
Molekylformel C6H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 129.16
MDL-nummer MFCD00006004
InChI-nyckel SRJOCJYGOFTFLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym isonipecotic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 4-carboxypiperidine, hexahydroisonicotinic acid, dl-isopipecolinic acid, isonicotinic acid, hexahydro, h-inp-oh, acide isonipecotique, 4-hexahydroisonicotinic acid, unii-m5tzp1rwie
PubChem CID 3773
IUPAC-namn piperidine-4-carboxylic acid
LEDER OC(=O)C1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isonipecotic acid
Analysprocentintervall 97+%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 129.16
Procent renhet 97%