Läs mer
Piperidin,≥ 99,0 % (GC/T), Honeywell™
Produktkod. 15697160
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15697160 500 mL 500ml
15687160 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15697160 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 80640500ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 110-89-4
Molekylformel C5H11N
Molekylvikt (g/mol) 85.15
MDL-nummer MFCD00005979
InChI-nyckel NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexahydropyridine, azacyclohexane, cyclopentimine, cypentil, hexazane, pentamethyleneimine, piperidin, pentamethylenimine, perhydropyridine, pentamethyleneamine
PubChem CID 8082
ChEBI CHEBI:18049
IUPAC-namn piperidine
LEDER C1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperidine
Densitet 0.862g/mL at 20°C
Flampunkt 16°C (60.8°F)
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2401
Beilstein 102438
Formel vikt 85.15g/mol
Procent renhet ≥99.0% (GC/T)