Läs mer
Piperidin, ≥99,5 %, Solstice
Produktkod. 15685860
Change view
Kvantitet:
200 mL
450 mL
Förpackningsstorlek:
200ml
450ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15685860 450 mL 450ml
15675860 200 mL 200ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15685860 Leverantör Burdick & Jackson BioSyn Leverantörsnummer 571261450ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 110-89-4
Molekylformel C5H11N
Molekylvikt (g/mol) 85.15
MDL-nummer MFCD00005979
InChI-nyckel NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexahydropyridine, azacyclohexane, cyclopentimine, cypentil, hexazane, pentamethyleneimine, piperidin, pentamethylenimine, perhydropyridine, pentamethyleneamine
PubChem CID 8082
ChEBI CHEBI:18049
IUPAC-namn piperidin
LEDER C1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperidine
Densitet 0,862 g/ml vid 20 °C
Flampunkt 16 °C (60,8 °F)
Kvantitet 450 mL
UN-nummer UN2401
Beilstein 102438
Formel vikt 85,15 g/mol
Procent renhet ≥99.5%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • piperidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: piperidine