Läs mer
Piperidin,≥ 99,5 %, Honeywell™
Produktkod. p-7120673
Kvantitet:
200 mL
450 mL
Förpackningsstorlek:
200ml
450ml
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15675860
Brand: Honeywell Burdick & Jackson 571261200ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 110-89-4
Molekylformel C5H11N
Molekylvikt (g/mol) 85.15
MDL-nummer MFCD00005979
InChI-nyckel NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexahydropyridine, azacyclohexane, cyclopentimine, cypentil, hexazane, pentamethyleneimine, piperidin, pentamethylenimine, perhydropyridine, pentamethyleneamine
PubChem CID 8082
ChEBI CHEBI:18049
IUPAC-namn piperidine
LEDER C1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperidine
Densitet 0.862g/mL at 20°C
Flampunkt 16°C (60.8°F)
Kvantitet 200 mL
UN-nummer UN2401
Beilstein 102438
Formel vikt 85.15g/mol
Procent renhet ≥99.5%