Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Piperidin, 99 %
Produktkod. 11449663
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449663 500 mL 500ml
11404030 100 mL 100ml
11459663 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11449663 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A12442.AP
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 110-89-4 | C5H11N | 85,15 g/mol
Används i stor utsträckning som bas, nukleofil och lösningsmedel. Används för produktion av dipiperidinyldithiuramtetrasulfid, som används som gummivulkaniseringsaccelerator. Den används ofta i fastfaspeptidsyntes (F-MOC-kemi) och i kemiska nedbrytningsreaktioner (sekvensering av DNA). Används vid tillverkning av gummi, härdning av epoxihartser och i fina kemikalier samt läkemedel.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
  • Piperidin, 99% 500 ml plastflaska CAS nr 110-89-4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-89-4
Molekylformel C5H11N
Molekylvikt (g/mol) 85.15
InChI-nyckel NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn piperidine
LEDER C1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperidine
Smältpunkt -11 °C
Kokpunkt 106 °C (litteratur)
Förpackning Plast
Kvantitet 500 mL
Procent renhet 99%