Läs mer
Piperidine-d11, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piperidine-D11 |
| CAS | 143317-90-2 |
| Molekylformel | C5 2H11 N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Piperidine-d11 (9 CI), Piperidine-D11 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2/hD |
| LEDER | [2 H]N1C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriopiperidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 96.215 |
| Formel vikt | 96.158 g/mol |
| Visa mer |