Läs mer
Piperidine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15871771
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15871771 2.5 L 2.5 L
15851771 100 mL 100ml
15861771 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15871771 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8222992500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
For synthesis
Piperidine is a heterocyclic amine with a six-membered ring containing five methylene bridges (-CH2-) and one amine bridge (-NH-). Numerous alkaloids, pharmaceuticals, agrochemicals, and synthetic and biological intermediates contain the piperidine moiety. The commercial applications of piperidine include: solvent for curing agents and epoxy resins. In organic synthesis, it serves as an intermediate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-89-4
Specifikationer
Smältpunkt -10.8°C
Densitet 0.86 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 106°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00005979
Kvantitet 2.5 L
Synonym Piperidine, Hexahydropyridine, Pentamethyleneimine, Azacyclohexane, Azinane, Piperidine
Molekylvikt (g/mol) 85.15