missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Piperidine, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 32238801
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
170 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32238801 170 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 32238801 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8222999170
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.

For synthesis

Piperidine is a heterocyclic amine with a six-membered ring containing five methylene bridges (-CH2-) and one amine bridge (-NH-). Numerous alkaloids, pharmaceuticals, agrochemicals, and synthetic and biological intermediates contain the piperidine moiety. The commercial applications of piperidine include: solvent for curing agents and epoxy resins. In organic synthesis, it serves as an intermediate.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Piperidine
CAS 110-89-4
Smältpunkt -10.8°C
Densitet 0.86 g/cm³ at 20°C
Kokpunkt 106°C (1013 hPa)
Flampunkt 16°C (closed cup)
Kvantitet 170 kg
Synonym Piperidine, Hexahydropyridine, Pentamethyleneimine, Azacyclohexane, Azinane, Piperidine
Molekylvikt (g/mol) 85.15
Kvalitet Not Available
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.