Läs mer
Piperidine, Supelco™
Produktkod. 15857770
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15857770 500 mL 500ml
1 options
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15857770 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1097240500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
Reglering: Denna produkt innehåller en läkemedelsprekursor i kategori 2 enligt förordning (EG) nr 273/2004. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
For analysis EMSURE™
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 110-89-4
Smältpunkt -10.8°C
Densitet 0.86 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 106°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00005979
Kvantitet 500 mL
Synonym Piperidine, Hexahydropyridine, Pentamethyleneimine, Azacyclohexane, Azinane, Piperidine
Molekylvikt (g/mol) 85.15