Läs mer
Piperidino(3-piperidinyl)metanonhydroklorid, 90 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piperidino(3-piperidinyl)methanone hydrochloride |
| CAS Min % | 90.0 |
| Analysprocentintervall | 90% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 232.75 |
| Procent renhet | 90% |