Läs mer
(Piperidino-3-pyridinyl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10279742
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10279742 1 g 1g
10045652 250 mg 250mg
10265554 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10279742 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07116DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 690631-99-3
Molekylformel C11H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 192.262
MDL-nummer MFCD05865147
InChI-nyckel VLAMDMADWWGEDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-piperidin-1-yl-3-hydroxymethyl pyridine, 6-piperidin-1-yl pyridin-3-yl methanol, 6-piperidino-3-pyridinyl methanol, 6-piperidyl-3-pyridyl methan-1-ol, 3-pyridinemethanol,6-1-piperidinyl, 6-piperidin-1-ylpyridin-3-yl methanol
PubChem CID 2794792
IUPAC-namn (6-piperidin-1-ylpyridin-3-yl)metanol
LEDER C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Piperidino-3-pyridinyl)methanol
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 192.26
Procent renhet 97%