Läs mer
Piperidino(4-piperidinyl)metanon,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10535733
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10535733 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10041692 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10535733 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01170CB
Kemiska identifierare
CAS 63214-58-4
Molekylformel C11H21N2O
Molekylvikt (g/mol) 197.30
MDL-nummer MFCD03372500
InChI-nyckel JFHHGGAQABVJIF-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-piperidin-4-ylcarbonyl piperidine, piperidin-1-yl piperidin-4-yl methanone, piperidino 4-piperidinyl methanone, 1-piperidine-4-carbonyl piperidine, 4-piperidine-1-carbonyl piperidine, piperidin-4-yl-piperidin-1-yl-methanone, methanone,1-piperidinyl-4-piperidinyl, 1-piperidin-4-yl carbonyl piperidine, piperidine, 1-4-piperidinylcarbonyl
PubChem CID 2794688
LEDER O=C(C1CC[NH2+]CC1)N1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperidino(4-piperidinyl)methanone
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn piperidin-1-yl(piperidin-4-yl)metanon
Formel vikt 196.29
Procent renhet 97%