Läs mer
Piperidolate hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Piperidolate hydrochloride is an antimuscarinic, inhibits intestinal cramp induced by acetylcholine (rats and dogs).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piperidolate hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 129-77-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 200 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H26ClNO2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (138.93 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 32 mg/mL (88.92 mM) |
| LEDER | O=C(OC1CN(CC)CCC1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[H]Cl |
| Visa mer |