Läs mer
Piperidolate Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piperidolate Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25NO2.ClH/c1-2-22-15-9-14-19(16-22)24-21(23)20(17-10-5-3-6-11-17)18-12-7-4-8-13-18;/h3-8,10-13,19-20H,2,9,14-16H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 359.1652 |