Läs mer
Piperidolate, MedChemExpress
Produktkod. 16491446
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
200mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16491446 200 mg 200mg
16468536 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16491446 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0962A
MedChemExpress Piperidolate is an antimuscarinic, inhibits intestinal cramp induced by acetylcholine (rats and dogs).
Piperidolate is an antimuscarinic, inhibits intestinal cramp induced by acetylcholine (rats and dogs).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperidolate
Fysisk form Viscous Liquid
CAS 82-98-4
Färg Colorless
Kvantitet 200 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H25NO2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (463.78 mM)
LEDER O=C(OC1CN(CC)CCC1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 323.43
Formel vikt 323.43
Procent renhet 99.34%