Läs mer
Piperine, 98 %
Produktkod. 10367462 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10367462 5 g Glasflaska 5g
10036082 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10367462 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 381450050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    499.00 SEK
    438.65 SEK / 5g
    Save 60.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 94-62-2 | C17H19NO3 | 285,34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-62-2
Molekylformel C17H19NO3
Molekylvikt (g/mol) 285.34
MDL-nummer MFCD00005839
InChI-nyckel MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Synonym piperine, 1-piperoylpiperidine, piperin, bioperine, piperoylpiperidine, e,e-1-piperoylpiperidine, n-e,e-piperoyl piperidine, piperidine, 1-piperoyl-, e,e, unii-u71xl721qk, fema no. 2909
PubChem CID 638024
ChEBI CHEBI:28821
IUPAC-namn (2E,4E)-5-(1,3-bensodioxol-5-yl)-1-piperidin-1-ylpenta-2,4-dien-1-on
LEDER O=C(\C=C\C=C\C1=CC=C2OCOC2=C1)N1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperine
Smältpunkt 128,0 °C till 132,0 °C
Färg Brun till vit eller brun-gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 7584
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 40 mg/l (18 °C). Andra lösligheter: 1g/15 ml alkohol - 1 g/1,7 ml kloroform, 1 g/36 ml eter, löslig i bensen och ättiksyra, praktiskt taget olöslig i petroleumeter
Formel vikt 285.34
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Piperine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.