Läs mer
Piperine, 98 %
Produktkod. 11425613
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425613 100 g 100g
11405613 5 g 5g
11415613 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425613 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13510.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4880.70 SEK
    3966.65 SEK / 100g
    Save 914.05 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 94-62-2 | C17H19NO3 | 285,34 g/mol
Piperin används för att öka biotillgängligheten av vissa läkemedel och näringsämnen, det används som medicin mot malaria och kolera, magbesvär, cancer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Piperine används för att öka biotillgängligheten av vissa läkemedel och näringsämnen, det
används som medicin mot malaria och kolera, magbesvär, cancer.
Löslighet Lösligt i vatten (0,04g
/L).
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-62-2
Molekylformel C17H19NO3
Molekylvikt (g/mol) 285.34
MDL-nummer MFCD00005839
InChI-nyckel MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Synonym piperine, 1-piperoylpiperidine, piperin, bioperine, piperoylpiperidine, e,e-1-piperoylpiperidine, n-e,e-piperoyl piperidine, piperidine, 1-piperoyl-, e,e, unii-u71xl721qk, fema no. 2909
PubChem CID 638024
ChEBI CHEBI:28821
IUPAC-namn (2E,4E)-5-(1,3-bensodioxol-5-yl)-1-piperidin-1-ylpenta-2,4-dien-1-on
LEDER O=C(\C=C\C=C\C1=CC=C2OCOC2=C1)N1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperine
Smältpunkt 128 °C till 133 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 90741
Merck Index 14,7472
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,04 g/L).
Formel vikt 285.34
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.