Läs mer
Piperine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15834591
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15834591 10 g 10g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15834591 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8210360010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 94-62-2
Smältpunkt 127°C to 130°C
MDL-nummer MFCD00005839
Kvantitet 10 g
Synonym Piperine, 1-Piperoylpiperidine, Piperine
Molekylvikt (g/mol) 285.34