Läs mer
Piperine, TRC
Produktkod. 30412204
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30412204 100 mg
1 options
Produktkod. 30412204 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP483000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperine
CAS 94-62-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C17 H19 N O3
Kvantitet 100 mg
Synonym Piperidine','1-[(2E,4E)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-oxo-2,4-pentadienyl]- (9CI), Piperidine','1-[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-oxo-2,4-pentadienyl]-','(E,E)-, Piperidine','1-piperoyl-','(E,E)- (8CI), Piperine (6CI), (E,E)-1-[5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,4-pentadienoyl]piperidine, (E,E)-5-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2,4-pentadienoylpiperidide, 1-Piperoylpiperidine, Bioperine, NSC 21727, Piperin, 2,4-Pentadien-1-one','5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-(1-piperidinyl)-','(2E,4E)-
InChI formel InChI=1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+
LEDER O=C(\C=C\C=C\c1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
IUPAC-namn (2E,4E)-5-(1,3-bensodioxol-5-yl)-1-piperidin-1-ylpenta-2,4-dien-1-one
Molekylvikt (g/mol) 285.34
Formel vikt 285.1365