Läs mer
MedChemExpress Piperlongumine
Produktkod. 16419288
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16419288 10 mg
1 options
Produktkod. 16419288 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN232910mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
MedChemExpress Piperlongumine is a alkaloid, possesses ant-inflammatory, antibacterial, antiangiogenic, antioxidant, antitumor, and antidiabetic activities. Piperlongumine induces ROS, and induces apoptosis in cancer cell lines. Piperlongumine shows anti-cardiac fibrosis activity, suppresses myofibroblast transformation via suppression of the ERK1/2 signaling pathway.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 317.34 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 20069-09-4
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.0%
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (315.12 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Piplartine
Mål ERK∣Reactive Oxygen Species∣Autophagy∣Apoptosis∣Bacterial∣Ferroptosis