Läs mer
Piperlongumin, TRC
Produktkod. 30415119
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30415119 100 mg
1 options
Produktkod. 30415119 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP482850100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piperlongumine
CAS 20069-09-4
Molekylformel C17 H19 N O5
Kvantitet 100 mg
Synonym 5,6-Dihydro-1-[(2E)-1-oxo-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propen-1-yl]-2(1H)-pyridinone
InChI formel InChI=1S/C17H19NO5/c1-21-13-10-12(11-14(22-2)17(13)23-3)7-8-16(20)18-9-5-4-6-15(18)19/h4,6-8,10-11H,5,9H2,1-3H3/b8-7+
LEDER COc1cc(\C=C\C(=O)N2CCC=CC2=O)cc(OC)c1OC
IUPAC-namn 1-[(E)-3-(3,4,5-trimetoxifenyl)prop-2-enoyl]-2,3-dihydropyridin-6-one
Molekylvikt (g/mol) 317.34
Formel vikt 317.1263