Läs mer
Piperlongumin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piperlongumine |
| CAS | 20069-09-4 |
| Molekylformel | C17 H19 N O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 5,6-Dihydro-1-[(2E)-1-oxo-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propen-1-yl]-2(1H)-pyridinone |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO5/c1-21-13-10-12(11-14(22-2)17(13)23-3)7-8-16(20)18-9-5-4-6-15(18)19/h4,6-8,10-11H,5,9H2,1-3H3/b8-7+ |
| LEDER | COc1cc(\C=C\C(=O)N2CCC=CC2=O)cc(OC)c1OC |
| IUPAC-namn | 1-[(E)-3-(3,4,5-trimetoxifenyl)prop-2-enoyl]-2,3-dihydropyridin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 317.34 |
| Formel vikt | 317.1263 |